Przejdź do
P4553
6-Phosphogluconic Dehydrogenase from yeast
lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid
Synonim(y):
6-Phospho-D-gluconate:NADP+ 2-oxidoreductase (decarboxylating), 6-Phosphogluconic Dehydrogenase from yeast
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
859,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥3.0 units/mg solid
Biological source:
yeast
859,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
yeast
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥3.0 units/mg solid
mol wt
52 kDa
storage temp.
2-8°C
General description
6-Phosphogluconic Dehydrogenase from yeast comprises of a NADP+ binding domain, α helical hydrophobic interaction domain and a C-terminal domain. It exists as dimer and the C-terminal region is crucial for the substrate binding and release.
Application
6-Phosphogluconic Dehydrogenase from yeast has been used in hexokinase (HK) and xylose reductase (XR) activities in cell lysate.
Biochem/physiol Actions
Enzyme activity is determined by measuring the reduction of NAD+ or NADP+. High levels of NADPH are believed to inhibit the enzyme, while 6-phosphogluconate acts to activate the enzyme.
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of 6-phospho-D-gluconate to D-ribulose 5-phosphate and CO2 per min at pH 7.4 at 37 °C in the presence of NADP+.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
126925P7877
description
lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid
description
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, CAS 9028-88-0, is a native aldehyde dehydrogenase from yeast that catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid.
description
≥97% (enzymatic)
biological source
yeast
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
specific activity
≥3.0 units/mg solid
specific activity
≥19 units/mg protein
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
powder
mol wt
52 kDa
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)