Przejdź do
P4562
Sodium pyruvate
powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Synonim(y):
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
623,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.04
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-024-4
Beilstein/REAXYS Number:
3568341
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
General description
Pyruvate, the end-product of the glycolysis pathway, is the anion of pyruvic acid.
Application
Sodium pyruvate has been used:
  • as a supplement in Ca2+ + N-Tris(hydroxymethil)methyl-2-aminoethanesulfonic acid (TES)–NaCl medium for sperm incubation
  • as a supplement in TCM-199 hepes modification solution for cumulus-oocytes complexes (COC′s) culture
  • as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) to culture mouse primary hepatocytes (MPHs) and also to intraperitoneally inject fasted mice for glucose production assessment
Biochem/physiol Actions
Sodium pyruvate is mainly used as a constituent in culture broth and media. It exhibits anti-oxidation and anti-inflammatory properties. Hence sodium pyruvate is considered a possible therapy for allergic rhinitis. Sodium pyruvate might also be a new approach treating lactic acidosis.
Sodium pyruvate is used by cells as an easily accessible carbohydrate source. Additionally, it is involved with amino acid metabolism and initiates the Kreb′s cycle. Sodium pyruvate attenuates oxidative stress in vitro. The 100 mM solution should be diluted at 1:100 for most cell culture applications. This product has been qualified for use in mouse embryo cultures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
792500P5280P8574
description
powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
description
BioXtra, ≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium pyruvate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)