Przejdź do
P4651
Promethazine hydrochloride
histamine receptor antagonist, powder
Synonim(y):
10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
964,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-375-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4166397
Form:
powder
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Promethazine hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
InChI key
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Biochem/physiol Actions
H1 histamine receptor antagonist; CNS depressant; anticholinergic.
Features and Benefits
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Physical form
Appearance: White or faint yellow, odorless, Crystalline powder, slowly oxidizes and acquires a blue color, on prolonged exposure to air.
Other Notes
Solubility: Freely soluble in water, in hot dehydrated alcohol and in Chloroform. Practically insoluble in ether, in acetone and in ethyl acetate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR14671570009P3400000
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
originator
Wyeth
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Promethazine hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)