Przejdź do
P4747
Anti-Potassium Channel KCa2.3, (C-term) (Small-conductance Ca2+-activated Potassium Channel 3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-SK3, Anti-SKCa3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3730,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
3730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human, mouse, rat, pig
technique(s)
western blot: 1:200 using rat brain membranes
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNN3(3782)
mouse ... Kcnn3(140493)
rat ... Kcnn3(54263)
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to amino acid residues 659-674 of human KCa2.3. This sequence has 100% homology in rat, mouse, pig.
Physical form
Lyophilized powder from phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4997MABF3286P0608
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
-
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human, mouse, rat, pig
species reactivity
human, rat, mouse (predicted)
species reactivity
human
species reactivity
rat, human
technique(s)
western blot: 1:200 using rat brain membranes
technique(s)
western blot: 1:200
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
western blot (chemiluminescent): 1:200 using rat brain membranes
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)