Przejdź do
P4875
D-Penicillamine
98-101%
Synonim(y):
3,3-Dimethyl-D-cysteine, 3-Mercapto-D-valine, D-(−)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
UNSPSC Code:
51202303
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-148-8
Beilstein/REAXYS Number:
1722375
MDL number:
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98-101%
form
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(S)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Gene Information
mouse ... Oprk1(18387)
General description
D-Penicillamine is derived from the hydrolysis of the corresponding beta-lactam antibiotic.
Application
It is used as an antirheumatic and as a chelating agent in Wilson′s disease. It is used as a copper chelator to form mixed disulfides with cysteine or other sulfide media components. It is used to inactivate protein-1 DNA binding and to inhibit the growth of asynchronous cultures of rabbit articular chondrocytes.
Biochem/physiol Actions
Penicillamine is a characteristic degradation product of penicillin type antibiotics. One atom of copper combines with two molecules of penicillamine. Penicillamine reduces excess cystine excretion in cystinuria. This is by disulfide interchange between penicillamine and cystine, which results in formation of a readily excreted penicillamine-cysteine disulfide. Penicillamine interferes with the formation of cross-links between tropocollagen molecules and cleaves them when newly formed. Penicillamine lowers IgM rheumatoid factor and depresses T-cell activity.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1501006PHR2638P0310000
Penicylamina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1501006
Penicylamina
Penicillamine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0310000
Penicillamine
description
98-101%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
assay
98-101%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?