Przejdź do
P4904
Platelet Activating Factor-16
≥98%, pro-inflammatory lipid mediator, powder
Synonim(y):
1-Hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-O-Palmityl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine monohydrate, 2-Acetyl-1-hexadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1-hexadecyl-2-acetyl, PAF(C16), Platelet activating factor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
213,35 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
611,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H54NO7P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
523.68 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
3574588
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
213,35 zł
Cena katalogowa251,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
β-Acetyl-γ-O-hexadecyl-L-α-phosphatidylcholine hydrate, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C26H54NO7P.H2O/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5;/h26H,6-24H2,1-5H3;1H2/t26-;/m1./s1
InChI key
HFMSDOHEENWULV-UFTMZEDQSA-N
Application
β-Acetyl-γ-O-hexadecyl-L-α-phosphatidylcholine has been used:
  • to study its effects on phagocytic activity and production of superoxide anion in equine alveolar macrophage and blood neutrophils
  • to study its protective effects against cisplatin-induced cell death in a human melanoma cell line in vitro
  • to determine its effects on cervical ripening and leukocyte infiltration in rat models
Biochem/physiol Actions
β-Acetyl-γ-O-hexadecyl-L-α-phosphatidylcholine or platelet-activating factor (PAF), is a phospholipid, and a pro-inflammatory lipid mediator. It acts as a ligand for G protein-coupled platelet-activating factor (PAF) receptors and participates in several biological processes such as airway constriction, hypotension, platelet activation, and increased vascular permeability. PAF is released by various cells such as platelets, neutrophils, endothelial cells, and monocytes/macrophages. The levels of PAF are low in the blood due to its rapid metabolism by PAF acetylhydrolase and low production.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7568L5016
description
≥98%
description
≥99%, lyophilized powder
description
≥99%, synthetic
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)