Przejdź do
P7568
β-Acetyl-γ-O-alkyl-L-α-phosphatidylcholine from bovine heart lecithin
≥99%, lyophilized powder
Synonim(y):
1-O-Alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 2-Acetyl-1-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine, AcGEPC, PAF, Platelet activating factor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
2201,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4220745
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥99%
Form:
lyophilized powder
2201,50 zł
Cena katalogowa2590,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
InChI key
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Biochem/physiol Actions
Phospholipid produced by lymphocytes, platelets and endothelial cells that induces platelet aggregation and is involved in inflammation, anaphylaxis and wound repair.
Packaging
Packaged under argon.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P490444924
description
≥99%, lyophilized powder
description
≥98%
description
suitable for microbiology, Surfactant and constituent of the liposomal carrier system
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥95% (phosphatides (as acetone insolubles))
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)