Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 316,00 zł |
5000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 824,00 zł |
Informacje o tej pozycji
316,00 zł
Nazwa produktu
Polymyxin B sulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
potency
≥6,000 USP units per mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI key
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Application
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial spectrum: Has bactericidal action on most gram-negative bacilli††, including E. Coli and on most fungi and gram-positive bacteria.
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description - | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| mode of action cell membrane | interferes | mode of action cell membrane | interferes | mode of action - | mode of action - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| form powder | form powder | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polymyxin B sulfate salt
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?