Przejdź do
P5538
Phosphoglucose Isomerase from Bacillus stearothermophilus
lyophilized powder, 300-1,000 units/mg protein
Synonim(y):
D-Glucose-6-phosphate ketol-isomerase, PGI, Phosphosaccharomutase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
1861,50 zł
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4150,00 zł
3527,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-603-1
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
300-1,000 units/mg protein
1861,50 zł
Cena katalogowa2190,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
300-1,000 units/mg protein
mol wt
189 kDa
composition
Protein, ≥60% biuret
storage temp.
−20°C
General description
The enzyme is part of the glycolytic pathway. Also, it is important in the industrial production of fructose 1,6-diphosphate (FDP) from glucose. The molecular mass is found to be approximately 189 kDa and it consists of four subunits, each with a molecular mass of approximately 50 kDa. Optimum pH is found to be between 9-10 and the isoelectric point is 4.2.
Application
The enzyme from Sigma has been used in the determination of fructose 6-phosphate in a mutant strain of Rhizobium meliloti.
Phosphoglucose Isomerase (PGI) is an enzyme crucial for the interconversion of D-glucose 6-phosphate and D-fructose 6-phosphate. PGI is responsible for the second step of glycolysis and is involved in glucogenesis. It is highly conserved in bacteria and eukaryotes. It is used in sugar assays to convert fructose to glucose. This product is from Bacillus stearothermophilus.
Biochem/physiol Actions
Phosphoglucose Isomerase fuctions as an isomerase, neuroleukin, autocrine motility factor, and a differentiation and maturation mediator.
Physical form
lyophilized powder containing Tris buffer
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of D-fructose 6-phosphate to D-glucose 6-phosphate per min at pH 9.0 at 30 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F0137P2783
description
lyophilized powder, 300-1,000 units/mg protein
description
Type VII, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein (biuret)
specific activity
300-1,000 units/mg protein
specific activity
≥50 units/mg protein
specific activity
≥3,000 units/mg protein (biuret)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
mol wt
189 kDa
mol wt
34 kDa
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, ≥60% biuret
composition
-
composition
Protein, ≥20%
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)