Przejdź do
P5744
Phosphatase substrate
powder
Synonim(y):
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 caps
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phosphatase substrate, 40 mg capsules
Quality Segment
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Application
Chromogenic substrate for use with alkaline and acid phosphatase ELISA procedures. Produces a soluble end product that is yellow in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The pNPP reaction may be stopped with 3 N NaOH and read at 405 nm.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S0942P4744SRE0026
description
40 mg capsules
description
5 mg tablets
description
powder
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
form
powder
form
tablet (round)
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase substrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)