Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 207,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 339,00 zł |
Informacje o tej pozycji
207,00 zł
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
BioReagent
assay
85%
form
liquid
sustainability
Sustainability features
technique(s)
cell culture | insect: suitable
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.), 1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
Application
Phosphoric acid has been used:
- in the preparation of triethylamine phosphate stock solution
- as a component in the preparation of protein reagent
- to adjust pH during the preparation of phosphate buffer solution
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for insect cell culture, 85% | description 85 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis | description crystalline, ≥99.999% trace metals basis |
| assay 85% | assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.999% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form crystalline |
| vapor pressure 2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 5 mmHg ( 25 °C), 2.2 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 5 mmHg ( 25 °C), 2.2 mmHg ( 20 °C) |
| vapor density 3.4 (vs air) | vapor density 3.4 (vs air) | vapor density 3.4 (vs air) |
| density 1.69 g/mL at 25 °C (lit.), 1.685 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.685 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.685 g/mL at 25 °C (lit.), 1.830 g/mL at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphoric acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?