Przejdź do
P5860
Protease from Bacillus sp.
liquid, ≥8 U/g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-752-2
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥8 U/g
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
specific activity
≥8 U/g
mol wt
20--30 kDa
storage temp.
2-8°C
Application
Protease is an enzyme used to break down proteins by hydrolyzing peptide bonds. Product P5860 is secreted from Bacillus sp. It is a serine-type protease characterized by excellent perfomance at elevated temperature and pH. Protease is used to degrade proteins, to study protease inhibitors and to study thermal inactivation kinetics. The enzyme has been used to test UV radiation as an environmental friendly, non-thermal technology for sterilizing enzymes used in the food industry.
Biochem/physiol Actions
Protease catabolizes proteins by hydrolysis of peptide bonds. Proteases are inactivated by serine active-site inhibitors, such as phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) and diisopropylfluorophosphate. Proteases, secreted from Bacillus sp., typically have molecular weights ranging from 20,000 to 30,000. They are typcially stabilized by Ca2+ and have high isoelectric points.
Legal Information
A product of Novozyme corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P3111P5985P0029
description
liquid, ≥8 U/g
description
liquid, ≥16 U/g
description
liquid, ≥16 U/g
description
-
specific activity
≥8 U/g
specific activity
≥16 U/g
specific activity
≥16 U/g
specific activity
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
granular
mol wt
20--30 kDa
mol wt
20-30 kDa
mol wt
20--30 kDa
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protease from Bacillus sp.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)