Przejdź do
P5891
L-Pyroglutamic acid 2-naphthylamide
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
L-Pyroglutamic acid β-naphthylamide, L-Pyrrolidonyl-β-naphthylamide, N1-(2-Naphthyl)-L-pyroglutamic acid, PYR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
244-809-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5066652
eCl@ss:
32150312
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Pyroglutamic acid 2-naphthylamide, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CC[C@H](N1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C15H14N2O2/c18-14-8-7-13(17-14)15(19)16-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2,(H,16,19)(H,17,18)/t13-/m0/s1
InChI key
BZEPQNMASTUAMY-ZDUSSCGKSA-N
Application
A substrate for pyroglutamate aminopeptidase. Used for differentiation of Group A streptococci and enterococci from other streptococci.
Biochem/physiol Actions
Pyroglutamic acid is known to participate in the gamma-glutamyl cycle. Recent studies show that a congenital metabolic error was associated with increased pyroglutamic excretion in urine.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)