Przejdź do
P6004
Prednisolone
≥99% (HPLC), powder, glucocorticoid
Synonim(y):
1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
82,50 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
603,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
943,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-021-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1354103
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥99%
Form:
powder
82,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Prednisolone, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥99%
form
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
originator
Johnson & Johnson
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Gene Information
General description
Prednisolone prevents protease activity in vitro. It stimulates myogenesis and inhibits apoptosis. Prednisolone is used to treat Duchenne muscular dystrophy (DMD), gout arthritis and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) exacerbations.
Application
Prednisolone has been used for the Δ1-dehydrogenation of hydrocortisone by gel entrapped arthrobacter simplex cells.
Biochem/physiol Actions
Prednisolone is a glucocorticoid with anti-inflammatory and immunosuppressive activity.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Analysis Note
Actual content given on label
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
155500546656BP464
Prednisolone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1555005
Prednisolone
Prednisolone British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
BP464
Prednisolone
description
≥99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
crystalline
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prednisolone
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)