Przejdź do
P6024
Putrescine dihydrochloride
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
Synonim(y):
1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.07
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-375-9
Beilstein/REAXYS Number:
3906680
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubility
cell culture medium: 0.16 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Binds to the polyamine modulatory site of the NMDA receptor and potentiates NMDA-induced currents; precursor of spermidine.
Binds to the polyamine modulatory site of the NMDA receptor; potentiates NMDA-induced currents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5780P750532810
description
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥98% (TLC)
description
purum, ≥99.0% (AT)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
cell culture medium: 0.16 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
sterility
γ-irradiated
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Putrescine dihydrochloride
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)