Przejdź do
P6126
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride
≥99% (titration), powder, α₁-adrenoceptor agonist
Synonim(y):
(R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
297,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
1581,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-517-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4158948
Form:
powder
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride, powder
form
powder
Quality Segment
mp
143-145 °C (lit.)
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Gene Information
General description
(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is an adrenergic agent, which functions as a β-receptor sympathomimetic drug.
Application
(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride has been used:
  • in the preparation and culturing of cardiocytes and fibroblasts
  • to stimulate myocardial strips to measure slice contraction
  • in primary cardiomyocyte culture to show the effect of Kruppel-like factors (KLF) on cardiac hypertrophy in vivo
  • to evaluate the pharmacological response of embryonic stem cell (ESC)-derived cardiomyocytes
  • to pharmacologically rescue GATA (erythroid transcription factor) binding protein 3 (GATA3) null embryo from early embryonic lethality
Biochem/physiol Actions
α1-adrenoceptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8155PHR10171533002
Fenylefryna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1533002
Fenylefryna
description
powder
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
mp
143-145 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What are the recommended storage temperature and duration for the substance in solution?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been investigated, but is believed to be quite stable. The Certified Reference Material, product P-078, is a 1 mg/mL solution in methanol that is assigned a shelf life of approximately 5 years when stored frozen at ?20°C. Please see the link below to review a publication that reports aqueous solutions are stable for at least 66 days at room temperature.
      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2710.1986.tb00872.x
      Helpful?
  2. How to dissolve the power of PE.
    1 answer
    1. The product is tested for solubility at 50 mg/ml in water. This information can be found in the specification sheet or Certificate of Analysis accessible from the Product Detail Page.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Is (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride the same as L-Phenylephrine hydrochloride?
    1 answer
    1. (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is also named l-Phenylephrine hydrochloride (lower case el) or Levophenylephrine hydrochloride.