Przejdź do
P6503
Pilocarpine hydrochloride
≥99% (titration), powder, muscarinic acetylcholine receptor agonist
Synonim(y):
(3S,4R)-4,5-Dihydro-3-ethyl-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-ylmethyl)-2(3H)-furanone hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-212-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4034491
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99% (titration)
Form:
powder
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pilocarpine hydrochloride, ≥99% (titration), powder
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
202-205 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
relevant disease(s)
epilepsy
SMILES string
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Application
Pilocarpine hydrochloride has been used to stimulate salivary secretions in mice. It has also been used to induce status epilepticus(SE) in rat.
Biochem/physiol Actions
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist; used to produce an experimental model of epilepsy.
Pilocarpine is alkaloid isolated from the shrub Pilocarpus species. It comprises imidazole ring and γ- lactone rings in its structure. It has cholinergic potential and it stimulates the parasympathetic system. Pilocarpine is also effective for treating glaucoma. It stimulates ciliary muscle contraction by binding to muscarinic M3 receptors. It is effective in treating corneal dryness in Sjogren′s syndrome. It is a secretagogue, which improves salivary secretions in Xerostomia or a dry mouth condition in Sjogren′s syndrome patients and in radiotherapy patients with head and neck carcinoma.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox and Neuroscience research. Discover more featured ADME Tox and Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Shelf life of the powder is at least five years.
Disclaimer
Hygroscopic, light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80370P16500001538902
description
≥99% (titration), powder
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
relevant disease(s)
epilepsy
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pilocarpine hydrochloride
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)