Przejdź do
P6628
Pilocarpine nitrate salt
≥98% (HPLC), muscarinic acetylcholine receptor agonist, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O2 · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-723-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4171406
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pilocarpine nitrate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D +83°, c = 10 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
SMILES string
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
Application
Pilocarpine nitrate salt has been used to measure bronchoconstriction and M2 and M3 muscarinic receptor function in vivo. It has also been used to induce electrographic and behavioral seizures and to study the different patterns of neuronal activation and neurodegeneration in Proechimys rats and Wistar rats.
Biochem/physiol Actions
Pilocarpine is a cholinergic muscarinic agonist, useful in inducing epilepsy in animal models. It is specially used to study the pathogenesis of epileptogenesis and pharmacoresistant epilepsy. Pilocarpine application is more popular among the rat and mice models.
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist.
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist; used to produce an experimental model of epilepsy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR14941539009P0597
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
meets USP testing specifications
form
powder
form
-
form
-
form
crystals
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]25/D +83°, c = 10 in H2O(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Piktogramy
Flame over circleSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)