Typically, products of this type are packaged at or above the stated quantity. While there is no reported deviation, historical data indicates an overpack quantity of less than 100ug.
Przejdź do
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 739,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H37NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥95%
Form:
solid
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
739,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C25H37NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,20-24,27-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t20-,21+,22+,23-,24+/m0/s1
InChI key
AQOKCDNYWBIDND-FTOWTWDKSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Application
Potent FP prostanoid receptor agonist used in animal models for glaucoma.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Please could you tell me if the 1mg can be used as true value for quantitation purpose ?