Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2 · H2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-856-0
MDL number:
Assay:
≥98% (iodine, titration)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt P6777, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Phenelzine sulfate salt,
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (iodine, titration)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
NNCCC1=CC=CC=C1.OS(=O)(O)=O
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
RXBKMJIPNDOHFR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MAOA(4128), MAOB(4129)
Biochem/physiol Actions
Non-selective MAO-A/B inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?