Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-051-4
MDL number:
Form:
powder
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H20N2.C4H4O4/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
SSOXZAQUVINQSA-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Biochem/physiol Actions
Pheniramine maleate is a H1 histamine receptor antagonist. It is an alkylamine derivative. Structurally, pheniramine contains a chiral carbon atom with a hydrogen atom. Other substituents include the pyridyl, alkylamine and phenyl groups. It is used as an antiallergic drug for treating the common cold, respiratory allergies, urticaria, and systematic allergic reactions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form powder | form - | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?