Przejdź do
P7012
Pepsin from porcine gastric mucosa
lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Pepsin A, Pepsin from hog stomach
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2780,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8010,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9290,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
39 990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010127
EC Number:
232-629-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
mol wt
35 kDa
color
off-white to yellow
solubility
deionized water: soluble 10 mg/mL, 10 mM HCl: soluble 4 mg/mL (Cold)
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Gene Information
Application
Pepsin is a peptidase used to digest proteins and is commonly used in the preparation of Fab fragments from antibodies. Pepsin, from porcine gastric mucosa, has been used to hydrolyze dry cervical samples in mice.
The enzyme from Sigma has been used in the digestion of crude wheat gliadin. It has been used along with other enzymes to demonstrate the effects of fixation and enzymatic digestion in immunohistochemical assays, using paraffin embedded tissue. It has been used for digestion (before using immunoperoxidase techniques) to reduce non-specific background staining in sections of bronchial tissues. The enzyme has also been used in the preparation of F(ab)2 fragment from IgG.
Pepsin cleavage can be used to produce F(ab′)2 fragments of antibodies. pepsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Biochem/physiol Actions
The enzyme does not cleave at valine, alanine, or glycine linkages. Z-L-tyrosyl-L-phenylalanine, Z-L-glutamyl-L-tyrosine, or Z-L-methionyl-L-tyrosine may be used as substrates for pepsin digestion. Pepsin is inhibited by several phenylalanine-containing peptides.
Preferential cleavage: hydrophobic and aromatic residues in P1 and P1′ postitions. Cleaves Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe and Phe-Tyr bonds in the β chain of insulin
Pepsin hydrolyzes peptide bonds, not amide or ester linkages. Pepsin cleaves peptides with an aromatic acid on either side of the peptide bond. Sulfur-containing amino acids increase susceptibility to hydrolysis when they are close to the peptide bond. Pepsin preferentially cleaves at the carboxyl side of phenylalanine and leucine and at the carboxyl side of glutamic acid residues. Cleaves Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe and Phe-Tyr bonds in the β chain of insulin
Pepsin is the major proteolytic enzyme produced in the stomach. It digests proteins through the cleavage of interior peptide linkages.
Analysis Note
E1%/280=14.7
Optimum pH is 2-4. Active in 4 M urea and 3 M guanidine HCl. Stable at 60 °C. Pepsin is irreversibly inactivated at pH 8.0 - 8.5.
Protein determined by E1%/280
Other Notes
One unit will produce a ΔA280 of 0.001 per min at pH 2.0 at 37°C, measured as TCA-soluble products using hemoglobin as substrate.
View more information on pepsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6887P7125SRE0001
description
lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
description
lyophilized powder, ≥3,200 units/mg protein
description
powder, ≥400 units/mg protein
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥3200 units/mg protein
specific activity
≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥3,200 units/mg protein
specific activity
≥400 units/mg protein
specific activity
≥3200 units/mg protein
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepsin from porcine gastric mucosa
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9001-75-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. product P7012-25G can you please provide the storage range? on the bottle indicated only -20C, but freezer temperature will fluctuate, then the lab will not be able to comply with this storage condition.
    1 answer
    1. The storage temperature is tested at -20 °C. The general acceptable range is -10 to -25 °C.
      Helpful?
  2. Can I freeze stock solutions of Product P7012, Pepsin from porcine gastric mucosa?
    1 answer
    1. When prepared according to instructions (4 mg/mL in cold 10 mM HCl) solutions are stable at -20 °C for approximately 2-3 months. Do not dilute or increase the pH of the solution prior to storage. Please see the link below to review the product information sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/155/470/p7012pis-ms.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Reviews 2
    • Votes 4
    4 out of 5 stars.
    Pepsin from porcine gastric mucosa
    this product is great for in-vitro digestion experiment
    Helpful?