This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1630,00 zł
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Segment
specific activity
0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
concentration
≥5.0 mg/mL
impurities
polyethylene glycol, trace
foreign activity
α-ketoglutarate dehydrogenase ≤15%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description buffered aqueous glycerol solution, 0.1-1.0 units/mg protein (Lowry) | description buffered aqueous glycerol solution, 0.1-1.0 units/mg protein (Lowry) | description buffered aqueous glycerol solution, ≥600 units/mg protein (biuret) | description - |
| specific activity 0.1-1.0 units/mg protein (Lowry) | specific activity 0.1-1.0 units/mg protein (Lowry) | specific activity ≥600 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥300 units/mg protein |
| concentration ≥5.0 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in ambient |
| impurities polyethylene glycol, trace | impurities - | impurities - | impurities ≤0.01% PK, MK, ≤0.03% GPT, GOT, ≤0.1% MDH |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
9002-93-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi I want to know what is the expiration for this product? e.g. 1 year, 2 years,3 years. Thanks, Aviv.