Przejdź do
P7082
Chloroplatinic acid hexahydrate
BioXtra
Synonim(y):
Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2PtCl6 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.90
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
241-010-7
MDL number:
Concentration:
≥37.5% Pt (gravimetric)
Form:
powder
Grade:
BioPerformance Certified
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
product line
BioXtra
form
powder
concentration
≥37.5% Pt (gravimetric)
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 0.5 M, clear, orange
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.2%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
InChI key
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Application
  • Pt decorated MoS(2) nanoflakes for ultrasensitive resistive humidity sensor: This study explores the use of chloroplatinic acid hexahydrate as a precursor for depositing platinum on MoS2 nanoflakes, enhancing their performance in humidity sensing applications (Burman et al., 2018).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5775206083254029
description
BioXtra
description
powder and chunks
description
ACS reagent, ≥37.50% Pt basis
description
99.995% trace metals basis
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
concentration
≥37.5% Pt (gravimetric)
concentration
≥37.5% Pt (after Reduction with Mg, gravimetric)
concentration
≥37.5% Pt
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder and chunks
form
powder or chunks
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 0.5 M, clear, orange
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
solubility
alcohol: soluble
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroplatinic acid hexahydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Narządy docelowe
Kidney
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1A - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)