Przejdź do
P7115
1,2-Dipalmitoylphosphatidylinositol 4,5-diphosphate triammonium salt
≥98%, solid
Synonim(y):
1,2-Dipalmitoyl-L-α-phosphatidyl-D-myo-inositol 4,5-bisphosphate triammonium salt, L-α-Phosphatidyl-(1,2-dipalmitoyl)-D-myo-inositol 4,5-bisphosphate triammonium salt, PI(4,5)P2 (dipalmitoyl) triammonium salt, Phosphatidylinositol-4,5-diphosphate C-16 triammonium salt, PtdIns(4,5)P2 (dipalmitoyl) triammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C41H78O19P3)-3(NH4+)3
Masa cząsteczkowa:
1022.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1OP(OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)(O)=O.N.N.N
InChI
1S/C41H81O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)55-31-33(57-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-63(53,54)60-39-36(44)37(45)40(58-61(47,48)49)41(38(39)46)59-62(50,51)52;;;/h33,36-41,44-46H,3-32H2,1-2H3,(H,53,54)(H2,47,48,49)(H2,50,51,52);3*1H3/t33-,36-,37+,38+,39-,40-,41-;;;/m1.../s1
InChI key
VYFVZCYVYQYDCN-QNYQTKJTSA-N
Biochem/physiol Actions
Diphosphorylated phosphatidylinositol that may be hydrolyzed by PI-specific phospholipase C to generate IP3 and DAG.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
524644P4013840046X
description
≥98%, solid
description
A component of membrane-bound receptors in association with phospholipase C (PLC).
description
≥99%
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
form
solid
form
solid
form
powder
form
liquid
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL
solubility
chloroform: 50 mg/mL, water: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)