Przejdź do
P7255
Puromycin dihydrochloride from Streptomyces alboniger
≥98% (HPLC), powder
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
3′-[α-Amino-p-methoxyhydrocinnamamido]-3′-deoxy-N,N-dimethyladenosine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5210,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29N7O5 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
544.43
UNSPSC Code:
51281912
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-387-8
Beilstein/REAXYS Number:
3853613
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
greener alternative product score
old score: 88
new score: 79
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
greener alternative category
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
InChI key
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
General description
Chemical structure: peptidyl nucleoside
Sterilize stock solution by filtration using 0.22 μm filter then store in aliquots at −20 °C.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Atom Economy”, “Design for Energy Efficiency”, “Use of Renewable Feedstock” and “Design for Degradation”. Click here to view its DOZN scorecard.
Application
Recommended for use as a selection agent at a range of 1-10 μg/mL.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Puromycin inhibits protein synthesis by causing premature chain termination acting as an analog of the 3′-terminal end of the aminoacyl-tRNA.
Mode of Resistance: Puromycin acetyltransferase is an effective resistance gene.
Antimicrobial Spectrum: This product is active against gram-positive microorganisms, less active against acid-fast bacilli and more weakly active against gram-negative microorganisms. Puromycin can prevent growth of bacteria, protozoa, algae and mammalian cells and acts quickly, killing 99% of cells within 2 days.
Puromycin dihydrochloride is a part of the amino-nucleoside family of antibiotics and is derived from Streptomyces alboniger. It is a broad spectrum antibiotic with antitumor activity, as an inhibitor of protein synthesis and has been used to study transcription regulatory mechanisms that control the sequential and coordinate expression of genes during cell differentiation. The recommended working concentration in eukaryotic cell culture is 1-10 μg/mL.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
This product is soluble in water at 50 mg/mL. A stock solution should be prepared by filtration using a 0.22 μm filter and then stored in aliquots at -20°C. This product is also soluble in methanol at 10 mg/mL.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place. Keep in a dry place
Disclaimer
As supplied, this product remains active for four years when stored at -20°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8833P9620
description
≥98% (HPLC), powder
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Ready Made Solution, from Streptomyces alboniger, 10 mg/mL in H2O, suitable for cell culture
form
powder
form
powder
form
ready-to-use solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
greener alternative category
, Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered,
greener alternative category
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the approximate concentrations of Product P7255, Puromycin dihydrochloride, suitable for HeLa human uterus, B16 mouse melanoma and PC1.0 hamster adenocarcinoma cells?
    1 answer
    1. HeLa human uterus: 3 μg/mL; B16 mouse melanoma: 1-3 μg/mL; PC1.0 hamster adenocarcinoma: 10 μg/mL
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What are the approximate concentrations of Product P7288, Puromycin dihydrochloride, suitable for HEK293, A431 and Jurkat cells?
    1 answer
    1. HEK293: 2 μg/mL; A431: 1 μg/mL and Jurkat: 4 μg/mL.