Przejdź do
P7262
Plumbagin from Plumbago indica
Synonim(y):
5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
372,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
207-569-6
MDL number:
372,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Plumbago indica
Quality Segment
form
powder
color
faint orange to dark orange
mp
76-78 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C2=C(C1=O)C=CC=C2O)=O
InChI
1S/C11H8O3/c1-6-5-9(13)10-7(11(6)14)3-2-4-8(10)12/h2-5,12H,1H3
InChI key
VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
General description
Plumbagin is a bioactive naphthoquinone present majorly in Plumbago indica L. It is a quinoid and is also derived from the roots of Plumbago zeylanica roots.
Application
Plumbagin from Plumbago indica has been used:
  • as a reactive oxygen species agent (ROS) to induce cytotoxicity in mouse embryonic fibroblasts
  • as an oxidative stress inducer to generate superoxide anion in Saccharomyces cerevisiae
  • as a reference standard in thin layer chromatography and in spectrophotometric analysis for quantification of plumbagin in Plumbago auriculate samples
Biochem/physiol Actions
Exhibits cytotoxicity in rodent models of carcinogenesis and carcinoma; has antifungal, antiviral, and antibacterial action.
Plumbagin exhibits various pharmacological activities including antimicrobial, anticancer, anti-atherosclerotic, antidiabetic, anti-inflammatory, hypolipidemic, and neuroprotective activities. It inhibits the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) signaling and halts the proliferation of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). Plumbagin elicits protective antioxidative functionality in 4-nitroquinoline-N-oxide (NQNO) induced stress in lymphoma. Plumbagin in a nanoemulsion formulation has antiproliferative effect towards prostate cancer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80267
Plumbagin phyproof® Reference Substance
PHL80267
Plumbagin
description
-
description
phyproof® Reference Substance
biological source
Plumbago indica
biological source
-
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
76-78 °C (lit.)
mp
-
color
faint orange to dark orange
color
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)