Przejdź do
P7700
Protein G–Agarose
lyophilized powder, Contains lactose stabilizers that must be removed prior to use.
Synonim(y):
Protein G resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
1011,50 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5720,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
lyophilized powder
1011,50 zł
Cena katalogowa1190,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
antibody protein purification: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
storage temp.
−20°C
Application
Protein G-agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography, antibody purification and characterization, immunoaffinity matrices, protein A, G and L resins, and purification and detection. Protein G-agarose has been used to study breast cancer and falsely elevated thyroid-stimulating hormone (TSH).
Preparation Note
Prepared with a genetically engineered Protein G which retains its high affinity for IgG and lacks albumin and Fab binding sites and membrane binding regions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2545P1406P9269
description
lyophilized powder, Contains lactose stabilizers that must be removed prior to use.
description
saline suspension
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
technique(s)
antibody protein purification: suitable
technique(s)
antibody protein purification: suitable
technique(s)
antibody protein purification: suitable
technique(s)
antibody protein purification: suitable
form
lyophilized powder
form
saline suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
matrix activation
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protein G–Agarose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)