Przejdź do
P1406
Protein A–Agarose
lyophilized powder
Synonim(y):
Protein A resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3470,00 zł
1.5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3920,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 950,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
lyophilized powder
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
~2 mg per mL
technique(s)
antibody protein purification: suitable
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
storage temp.
−20°C
Application
Protein A-agarose is used for affinity chromatography, antibody purification and characterization, and protein A, G and L resins. Protein A-agarose has been used to study the effects of protein A immunoadsorption in patients with chronic dilated cardiomyopathy as well as to study multiple sclerosis and gastric cancer. Protein A–Agarose has been used as an immobilized biosensor. It has also been used for immunoprecipitation.
Physical form
Supplied as lyophilized powder stabilized with lactose.
Preparation Note
Swelling: 1 g swells to 3-6 ml
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9269P2545P7700
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
saline suspension
description
lyophilized powder, Contains lactose stabilizers that must be removed prior to use.
technique(s)
antibody protein purification: suitable
technique(s)
antibody protein purification: suitable
technique(s)
antibody protein purification: suitable
technique(s)
antibody protein purification: suitable
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix
4% beaded agarose
matrix
-
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
-
matrix spacer
1 atom
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protein A–Agarose
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)