Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.46
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-662-2
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
acetone solution
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
acetone solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCCCC[C@H](OO)\C=C\[C@H]1C2CC(OO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O6/c1-2-3-6-9-15(24-23)12-13-17-16(18-14-19(17)26-25-18)10-7-4-5-8-11-20(21)22/h4,7,12-13,15-19,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,21,22)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
InChI key
SGUKUZOVHSFKPH-YNNPMVKQSA-N
Biochem/physiol Actions
Aryl hydrocarbon receptor (AhR) ligand and activator of the AhR signal transduction pathway. Also shown to activate nitric oxide synthase (NOS) in rat brain synaptosomal membrane fractions.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?