Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 652,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
652,00 zł
biological source
animal (meat)
Quality Segment
form
powder
nitrogen analysis
≥10% total
loss
≤6% loss on drying
application(s)
microbiology
SMILES string
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChI key
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- to prepare neutralizing solution for viable cell count assay
- to prepare decimal dilutions of the sample (cheese) for microbiological analyses
- in bolus liquid solution of amino acids to examine the effect of amino acid infusion in the stomach or intestine on specific dynamic action (SDA)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from meat | description Refined hydrolysate | description Enzymatic hydrolysate | description suitable for microbiology |
| biological source animal (meat) | biological source bovine milk | biological source plant, bovine | biological source animal |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) biotechnology/fermenter | application(s) food and beverages, microbiology |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| nitrogen analysis ≥10% total | nitrogen analysis 1.7% amino, 5.4% total | nitrogen analysis 10.0-15.5% total | nitrogen analysis - |
| loss ≤6% loss on drying | loss - | loss ≤5% loss on drying | loss ≤11% loss on drying |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peptone from animal tissue
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?