Przejdź do
P7764
L-Proline t-butyl ester
≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
369,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-558-0
NACRES:
NA.26
MDL number:
369,00 zł
Cena katalogowa492,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Proline t-butyl ester,
assay
≥98%
Quality Segment
form
liquid
color
clear colorless to faint yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)7-5-4-6-10-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
InChI key
XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1568506P038093693
L-Proline United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1568506
L-Proline
L-Proline certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93693
L-Proline
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
liquid
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98%
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
color
clear colorless to faint yellow
color
-
color
white
color
white
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)