Przejdź do
P7791
Prazosin hydrochloride
≥99.0% (HPLC), powder, α1-adrenoceptor antagonist
Synonim(y):
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl)piperazine hydrochloride, Furazosin hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N5O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
242-903-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4303561
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Prazosin hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, methanol: 6 mg/mL, dilute aqueous acid: insoluble
SMILES string
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)c4ccco4
InChI
1S/C19H21N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H
InChI key
WFXFYZULCQKPIP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Prazosin is a member of the class of α-adrenergic blockers. It is considered as a peripheral vasodilator antihypertensive agent. Prazosin is a derivative of quinazoline.
Application
Prazosin hydrochloride has been used:
  • to block the α1adrenergic receptors that mediate sympathetic vasoconstriction in mice
  • as an α1-adrenoceptor blocker,administered intragastrically in rats
  • as a vasodilator,administered together with inuslin into the left ventricle of mice for the assessment of its effects on renal functions
Biochem/physiol Actions
Peripheral α1-adrenoceptor antagonist; vasodilator. Prazosin can be used to treat chronic posttraumatic stress disorder (PTSD). It plays a role in reducing blood pressure by relaxing blood vessels, hence used in the treatment of high blood pressure.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox and Neuroscience research. Discover more featured ADME Tox and Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors, α2-Adrenoceptors and Melatonin Receptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Disclaimer
Hygroscopic; light sensitive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P26800001554705BP399
description
≥99.0% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
dilute aqueous acid: insoluble, methanol: 6 mg/mL, H2O: 0.5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prazosin hydrochloride
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)