Przejdź do
P7943
L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk
Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder
Synonim(y):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, L-α-Cephalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
774,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2780,00 zł
2363,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
EC Number:
254-438-4
MDL number:
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
egg yolk
Quality Segment
type
Type III
assay
≥97% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-37,41H2,1-2H3,(H,44,45)/t38-/m1/s1
InChI key
NJGIRBISCGPRPF-KXQOOQHDSA-N
General description
L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk has high unsaturated fatty acid content and elicits radical-scavenging activity. L-α-Phosphatidylethanolamine (PE) is a membrane phospholipid and is interconverted to phosphotidylserine in the presence of phosphatidylserine synthase 2. PE is essential for maintaining the structural integrity of membranes. It is the second most abundant phospholipid in animals, plants and yeast and the major lipid in bacteria. It is synthesized in mitochondria in mammals.
Application
L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk has been used:
  • as a component of lipid mixture for the synthesis of giant unilamellar vesicles (GUVs)
  • in ceramide phosphoethanolamine (CPE) synthase assay using crude sphingomyelin synthase-related protein from Hela cells
  • for the standard curve generation for the quantification of lipids in plantaris muscle homogenates from mice
Packaging
Packaged under Argon.
Disclaimer
Purity when prepared is 97-99%. Solutions exposed to room temperature can decompose 0.3-0.5% per day.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001953P6386P8193
description
Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Type III, 10 mg/mL in chloroform, ≥97%, solution
description
Type IV, ≥98% (TLC), lyophilized powder
assay
≥97% (TLC)
assay
-
assay
≥97%
assay
≥98% (TLC)
functional group
phospholipid
functional group
-
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
biological source
egg yolk
biological source
-
biological source
egg yolk
biological source
soybean
form
lyophilized powder
form
-
form
solution
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What solvents are used to dissolve phosphatidylethanolamine?  What is the solubility?  What solvent is.least toxic to eucaryotic cells?
    1 answer
    1. This solubility is tested in CHCl3 at 25 mg/mL. Stock solutions in chloroform can be added to medium or buffer and allowed to stir prior to filtration. This allows the chloroform to evaporate off while keeping the Phosphatidylethanolamine in solution, thereby avoiding the risk of exposing cells to the solvent. An alternative solvent would be a mixture of chloroform and methanol, which would also be cytotoxic. Please see the sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/P7943-BULKSLCN2430.pdf