Przejdź do
P8193
L-α-Phosphatidylethanolamine from Glycine max (soybean)
Type IV, ≥98% (TLC), lyophilized powder
Synonim(y):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, L-α-Cephalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4610,00 zł
3918,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
EC Number:
254-438-4
MDL number:
eCl@ss:
32160703
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
soybean
Quality Segment
type
Type IV
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-37,41H2,1-2H3,(H,44,45)/t38-/m1/s1
InChI key
NJGIRBISCGPRPF-KXQOOQHDSA-N
Packaging
Packaged under Argon.
Analysis Note
Contains C-18 unsaturated fatty acids, primarily linoleic acid.
Disclaimer
Purity when prepared is 98-99%. Solutions exposed to room temperature can decompose 0.3-0.5% per day.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7943Y00019531535744
description
Type IV, ≥98% (TLC), lyophilized powder
description
Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
-
functional group
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
-
assay
-
biological source
soybean
biological source
egg yolk
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
form
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)