Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 592,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
592,00 zł
Nazwa produktu
(S)-(−)-Propranolol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −25.5°, c = 1.0 in ethanol(lit.)
mp
193-195 °C (lit.)
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m0./s1
InChI key
ZMRUPTIKESYGQW-UQKRIMTDSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355)
General description
Application
- as a non-selective β-blocker propranolol to inhibit the actions of epinephrine in mice
- as a β1- and β2-aadrenergic receptor blocker in rat
- as a medium supplement to investigate its effect on adipogenesis in hemangioma-derived stem cells (HemSC)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?