Przejdź do
P8727
Palmityl trifluoromethyl ketone
phosholipase A2 inhibitor
Synonim(y):
PACOCF3, Pentadecyl trifluoromethyl ketone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H31F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
eCl@ss:
32160703
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (TLC)
form
liquid
concentration
10 mg/mL in ethanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H31F3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(21)17(18,19)20/h2-15H2,1H3
InChI key
MAHYXYTYTLCTQD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Reversible inhibitor of calcium-dependent phospholipase A2 (IC50 = 3.8 μM). Unlike other PLA2 inhibitors studied, PACOCF3 at 50 μM induced an increase in intracellular [Ca2+], and at 10 μM, enhanced calcium-ion influx induced by ATP and bradykinin.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)