Przejdź do
P9187
OPD
SIGMAFAST™, peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Synonim(y):
OPD Peroxidase Substrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 sets
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
50 sets
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SIGMAFAST™ OPD, tablet
form
tablet
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 0.5 tablet/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
Application
SIGMAFAST™ OPD (o-Phenylenediamine dihydrochloride) tablets have been developed for use as a soluble substrate for the detection of peroxidase activity in enzyme immunoassays (EIA). OPD is the EIA substrate of choice as it exhibits high sensitivity. EIA applications utilizing OPD may be read in timed assays or stopped with dilute acid solutions for delayed readings.
SIGMAFAST OPD has been used in saliva- virus-like particles (VLP) binding assay. It has also been used to develop enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) plates for the detection of rituximab in rat serum samples.
Features and Benefits
SIGMAFAST™ OPD Tablets require no additional buffers or steps to prepare an active substrate solution.
Preparation Note
Each tablet set dissolved in 20 mL deionized water yields a ready-to-use buffered solution containing OPD and urea hydrogen peroxide.
One OPD tablet and one urea hydrogen peroxide/buffer tablet, dissolved in 20 ml of water, provides 20 ml of ready-to-use substrate. When the tablet is dissolved in this manner, the final concentrations will be 0.4 mg/ml OPD, 0.4 mg/ml urea hydrogen peroxide, and 0.05 M phosphate-citrate, pH 5.0. Tablets are individually packaged in foil packets.
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
This substrate is hygroscopic and light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N2770N1891D0426
description
tablet
description
tablet, To prepare 20 mL
description
tablet, To prepare 5 mL
description
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 0.5 tablet/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
solubility
deionized water: soluble 5 mL
solubility
water: 1 tablet/5 mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is an alternative for the SIGMAFAST OPD tablet set?
    What is an alternative for the SIGMAFAST OPD tablet set?
    1 answer
    1. Product P8287, o-Phenylenediamine dihydrochloride tablet will work, but it will require the addition of phosphate-citrate buffer and hydrogen peroxide. Suggested part numbers for these additional components are included in the datasheet: https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Sigma/Datasheet/5/p8287dat.pdf
      Helpful?
  2. Can I make the solution in large quantity and keep it in the fridge? Or should the solution be used right away because of its light sensitivity?
    1 answer
    1. The Substrate Solution is light-sensitive and should be protected from direct sunlight or UV sources in a
      tightly capped amber bottle. For best results, the Substrate Solution should be used within one hour.
      The Product Information Sheet is available for additional details:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/671/455/p9187pis-ms.pdf