Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 318,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
318,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
beige, off-white to yellow
mp
140-143 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C([H])=O)=C1O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
InChI key
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a reference standard to quantify vitamin B6 in feed and digesta samples using high performance liquid chromatography (HPLC)
- in D-amino acid transaminase reaction(10)
- as a cofactor for L-glutamic acid decarboxylase
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description ≥97.0% (NT) | description ≥98.0% (HPLC) |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) enzyme immunoassay: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic | biological source - |
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥97.0% (NT) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| color off-white to yellow, beige | color off-white to yellow-brown | color white to light yellow | color white to light yellow, faint beige to light beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridoxal 5′-phosphate hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is the purity 100% stated on the certificate an as is value or an anhydrous value?
1 answer-
The percentage purity reported in the Certificate of Analysis refers to the peak area corresponding to pyridoxal 5-phosphate as a percentage of the total area of all peaks present in the chromatogram during HPLC analysis. The reported value for the "Purity (HPLC)" specification does not consider water content, unlike Certified Reference Materials. However, water content is determined as a separate specification.