Przejdź do
P9391
Procainamide hydrochloride
Synonim(y):
4-Amino-N-(2-diethylaminoethyl)benzamide hydrochloride, 4-Aminobenzoic acid 2-diethylaminoethylamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4CONHCH2CH2N(C2H5)2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.79
EC Number:
210-381-7
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3729517
MDL number:
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt P9391, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
mp
167-169 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
originator
Bristol-Myers Squibb
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H
InChI key
ABTXGJFUQRCPNH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits DNA methyltransferase and modulates epigenetic regulation of gene expression. Na+ channel blocker and Class IA anti-arrhythmic.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox and Gene Regulation research. Discover more featured ADME Tox and Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Procainamide hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)