Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 477,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
477,00 zł
Nazwa produktu
Phleomycin from Streptomyces verticillus, powder
form
powder
Quality Segment
shelf life
2 yr
color
blue
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C51H75N17O21S2/c1-16-29(65-41(68-38(16)54)21(8-27(53)72)60-9-20(52)39(55)78)44(82)67-31(34(22-10-58-15-61-22)88-49-50(5,36(76)33(74)25(11-69)87-49)89-47-37(77)51(85,48(57)84)35(75)26(12-70)86-47)45(83)62-18(3)32(73)17(2)42(80)66-30(19(4)71)43(81)59-7-6-28-63-24(14-90-28)46-64-23(13-91-46)40(56)79/h10,13,15,17-18,20-21,24-26,30-37,47,49,60,69-70,73-77,85H,6-9,11-12,14,52H2,1-5H3,(H2,53,72)(H2,55,78)(H2,56,79)(H2,57,84)(H,58,61)(H,59,81)(H,62,83)(H,66,80)(H,67,82)(H2,54,65,68)/t17?,18?,20?,21?,24?,25-,26?,30?,31?,32?,33+,34?,35-,36-,37-,47-,49-,50-,51+/m0/s1
InChI key
QRBLKGHRWFGINE-UGWAGOLRSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description suitable for fluorescence, mixture of bleomycin sulfate salts, lyophilized, powder or crystals, white to off-white | description BioXtra, crystalline | description crystalline, 1.5-2.0 U/mg |
| form powder | form powder or crystals | form crystalline | form crystalline |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color blue | color white to off-white | color - | color white to off-white |
| shelf life 2 yr | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum neoplastics, Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, neoplastics, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum fungi |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?