Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105337
eCl@ss:
32119000
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 50 uses
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s PCR 50 - 2,000 bp Marker contains 8 dsDNA fragments from 50 – 2,000 bases, evenly spaced. Five μl of the ladder can be loaded directly in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
PCR 50 - 2,000 bp Marker has been used as a marker for DNA gel electrophoresis.
Other Notes
Contains 8 bands, 50–2,000 bp in predictably spaced (ladder) double-stranded DNA fragments.
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.0%.
Sigma′s PCR 50 - 2,000 bp Marker is provided as two tubes:
- 1 vial (250 μl volume) PCR Marker
- 1 vial 6× loading buffer (250 μl volume) for diluting samples
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for electrophoresis of PCR fragments | description for electrophoresis of PCR fragments | description for DNA electrophoresis | description ready-to-use marker for DNA electrophoresis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| suitability suitable for electrophoresis (DNA) | suitability suitable for electrophoresis (DNA) | suitability suitable for electrophoresis (DNA) | suitability suitable for electrophoresis (DNA) |
| usage sufficient for 50 uses | usage 75 uses | usage 250 uses (250 μg size), 100 uses (0.1 mg size) | usage 75 uses |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?