Przejdź do
P9666
Potassium phosphate dibasic trihydrate
Molecular Biology, ≥99%
Synonim(y):
Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Dipotassium phosphate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
562,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2HPO4 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.22
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-834-5
MDL number:
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
quality
200
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 ppm
cation traces
Fe: ≤10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5504
description
Molecular Biology, ≥99%
description
ReagentPlus®, ≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥99.0%
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or crystals
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)