Przejdź do
P9752
Phosphoriboisomerase from spinach
Type I, partially purified powder, ≥40 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
D-Ribose-5-phosphate ketol-isomerase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥40 units/mg protein (biuret)
Biological source:
spinach
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
spinach
Quality Segment
type
Type I
form
partially purified powder
specific activity
≥40 units/mg protein (biuret)
storage temp.
−20°C
Application
Phosphoriboisomerase is used to study the ribulose monophosphate pathway. Phosphoriboisomerase from spinach is used in enzyme assays to convert ribose 5-phosphate to ribulose 5-phosphate.
Biochem/physiol Actions
Phosphoriboisomerase is responsible for the converstion of ribose 5-phosphate to ribulose 5-phosphate.
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of D-ribose 5-phosphate to D-ribulose 5-phosphate per min at pH 7.7 at 30 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R8000T6258T2391
description
Type I, partially purified powder, ≥40 units/mg protein (biuret)
description
partially purified powder, 0.01-0.1 unit/mg solid
description
Type X, lyophilized powder, ≥3,500 units/mg protein
description
Type III-S, ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
specific activity
≥40 units/mg protein (biuret)
specific activity
0.01-0.1 unit/mg solid
specific activity
≥3,500 units/mg protein
specific activity
≥4,000 units/mg protein
biological source
spinach
biological source
spinach
biological source
-
biological source
rabbit muscle
form
partially purified powder
form
partially purified powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type I
type
-
type
Type X
type
Type III-S
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)