Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2180,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:1,000- 1:10,000
accession no.
NP_000235.2
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
goat ... Menin(4221)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. |
| species reactivity human | species reactivity human, rat | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone 5M7L9, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:1,000- 1:10,000 | technique(s) western blot: 1:500 - 1:2000 | technique(s) western blot: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, indirect ELISA: 1:1000 | technique(s) immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mL, western blot: 1:2,000-1:10000 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?