Przejdź do
PLA0053
Goat anti-SA1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
SA-1, SA1, SCC3 homolog 1, SCC3A, Stromal antigen 1, nuclear protein stromal antigen 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: 1:500-1:2,000, western blot: 1:1,000- 1:10,000
accession no.
NP_005853.2
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
goat ... SA1(10274)
Immunogen
The epitope recognized by PLA0053 maps to a region between residues 25 and 75 of human Stromal Antigen 1 using the numbering given in entry NP_005853.2 (GeneID 10274).
Physical form
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% sodium azide
Other Notes
SA1 is a component of the multisubunit cohesin complex. Cohesin functions to hold sister chromatids together during meiosis and mitosis and ensure proper segregation of chromosomes. SA1 has also been identified as a mediator of p53 induced apoptosis.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE2037SAB2702336PLA0027
description
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
description
-
description
clone GT8810, affinity isolated antibody
description
-
clone
polyclonal
clone
SUSI63B, monoclonal
clone
GT8810, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
goat
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
goat
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)