Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1950,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1:2,500- 1:15,000
accession no.
NP_001265.1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
goat ... Chk1(1111)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ~2 mg/mL, clone DCS-310, purified from hybridoma cell culture | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description clone 2G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| biological source goat | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone polyclonal | clone DCS-310, monoclonal | clone polyclonal | clone 2G3, monoclonal |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| technique(s) western blot: 1:2,500- 1:15,000 | technique(s) microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of cultured 293T (human embryonal kidney) cells, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable | technique(s) western blot: 1:1,000-1:5,000, immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000 | technique(s) indirect ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?