Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2180,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
IG3P2C9, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: 1:500-1:2,000, immunohistochemistry: 1:100- 1:500, immunoprecipitation (IP): 3 μg/mg, western blot: 1:1,000
isotype
IgG1κ
accession no.
Q6R327
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RICTOR(253260)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc., clone IG3P2C9 | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description - |
| clone IG3P2C9, monoclonal | clone polyclonal | clone 1F3, monoclonal | clone polyclonal |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source goat |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... RICTOR(253260) | Gene Information human ... RICTOR(253260) | Gene Information human ... RICTOR(253260) | Gene Information goat ... Menin(4221) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?