Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32150313
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
Contains sufficient reagents for a minimum of 20 reactions when the sample size is between one to two mg of a typical glycoprotein.
Application
GlycoProfile™ II has been optimized to provide a convenient and reproducible method to remove N-linked glycans from glycoproteins and is compatible with subsequent MALDI-TOF mass spectrometric analysis without interference from any of the reaction components.
GlycoProfile II Enzymatic In-Solution N-Deglycosylation Kit was used to study the effects of glycosylation of the N-acetyl-D-galactosamine (GalNAc)-specific lectin found in Schizophyllum commune.
Glycoprofile™ II, Enzymatic In-Solution N-Deglycosylation Kit has been used in the deglycosylation of Schizophyllum commune lectin, Arabidopsis mannanase, human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) protein lysate and organic solute transporter protein, Ostβ.
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 20 samples | description - | description TFMS Deglycosylation System | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Liver,Heart
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?