Przejdź do
PVP360
Polyvinylpyrrolidone
powder, average molecular weight Mn 360kDa
Synonim(y):
PVP, Polyvidone, Povidone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
708,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H9NO)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Polyvinylpyrrolidone, mol wt (number average molecular weight Mn 360kDa)
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
mol wt
(number average molecular weight Mn 360kDa)
viscosity number
80-100(lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyvinyl pyrrolidone [poly(N-vinyl-2-pyrrolidone), PVP] is a stable, bulky, non-toxic, non-ionic polymer widely used in medical, industrial, pharmaceutical, food, cosmetic, and electronic applications. It can be prepared from N-vinyl-2-pyrrolidone by free radical polymerization.
Application
PVP can be used as:
  • A stabilizer in the synthesis of metallic nanoparticles (NPs) as it avoids the aggregation of NPs via repulsive forces produced by its hydrophobic carbon chains.
  • A capping agent in the synthesis of rodlike hydroxyapatite (HAp) nanoparticles to control the nucleation and growth of HAp crystal.
  • A synthetic polymer vehicle in the pharmaceutical industry for dispersing and suspending drugs.
  • An emulsifier and disintegrant for solution polymerization.
Other Notes
Polyvinylpyrrolidone is a component of Denhardt′s Solution and is included at a concentration of 1% (w/v) in the standard 50X stock solution.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyvinylpyrrolidone
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the chemical grade of this specific product?
    1 answer
    1. This product is intended for general laboratory research use only. This material has not been tested for any specific application and does not meet any agency or compendial standards.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?